Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Danger
Synonyms: Caustic soda
S21005 S21001 S21001LC
REGES21005EA 79 EUR InStock
REGES21005 REGES21001 REGES21001LC
Sodium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité