Baryum chlorure solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de baryum
35583.K2EA 88.4 EUR InStock
35583.K2 35583.K7
Baryum chlorure solution standardisée 0.5 N en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité