Acide chlorhydrique 37% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
320331-6X500MLEA 516 EUR InStock
320331-6X500ML 320331-500ML
Acide chlorhydrique 37% ACS, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -35 °C
Densité: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Vapor Density 1.3 (vs air)
Heavy metals (ICP) ACS Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 1 ppm
Bromide (Br) Max. 50 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 1 ppm
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité