Calcium chlorure 1 M en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Chlorure de calcium
R040EA 77.7 EUR InStock
R040
Calcium chlorure 1 M en solution aqueuse
Calcium chloride solutions
Formule: CaCl₂·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité