Magnésium chlorure 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
ADVRAB-0359EA 56 EUR InStock
ADVRAB-0359
Magnésium chlorure 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité