Magnésium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
01385.3000 01385.2000 01385.5020
KRAF01385.3000EA 140 EUR InStock
KRAF01385.3000 KRAF01385.2000 KRAF01385.5020
Magnésium chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité