Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-048EA 179 EUR InStock
ROCKMB-048
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité