Magnésium chlorure 1.0 M MgCl2 solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
63020-1LEA 34 EUR InStock
63020-1L
Magnésium chlorure 1.0 M MgCl2 solution volumétrique, Fluka™
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: Does not flash
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.995 - 1.005 mol/l
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité