L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) toluene/methanol Titration_nonaqueous_media
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 54.3 EUR InStock
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) toluene/methanol Titration_nonaqueous_media
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Point de fusion: 29.85
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité