Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008300
Fournisseur: REAGECON
Synonyms: Hydroxyde de tétrabutylammonium
REGE3008300EA 376 EUR InStock
REGE3008300
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 3008300
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité