Tétrabutylammonium hydroxyde 1 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 80.8 EUR InStock
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tétrabutylammonium hydroxyde 1 M dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité