Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
31961.294EA 37.5 EUR InStock
31961.294 31961.328
Ammonium thiocyanate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité