Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium sulfocyanure
31960.291EA 123 EUR InStock
31960.291
Ammonium thiocyanate 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité