Ammonium-fer (II) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
30882.294EA 74.9 EUR InStock
30882.294
Ammonium-fer (II) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité