Ammonium-fer (II) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
XXXX80010675.2500EA 0 EUR InStock
XXXX80010675.2500 MSPP80010675.1000
Ammonium-fer (II) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité