Ammonium-fer (II) sulfate 0.06 mol/l (0.06 N) en solution aqueuse pour la détermination de la DCO
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF01344.5020EA 227 EUR InStock
KRAF01344.5020 KRAF01344.6020 KRAF01344.3000
Ammonium-fer (II) sulfate 0.06 mol/l (0.06 N) en solution aqueuse pour la détermination de la DCO
Ammonium-fer (II) sulfate
Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité