Cérium (IV) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Disulfate de cérium
31307.294EA 168 EUR InStock
31307.294
Cérium (IV) sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Cérium (IV) sulfate
Formule: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité