Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® Reag. Ph Eur solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02277.1000 1.02277.1003
1.02277.1000EA 128 EUR InStock
1.02277.1000 1.02277.1003
Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® Reag. Ph Eur solution volumétrique, Supelco®
Ammonium cerium (IV) nitrate
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité