Acide nitrique 65 - 70% ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
87920.AE 87920.AP
87920.AEEA 76.1 EUR InStock
87920.AE 87920.AP
Acide nitrique 65 - 70% ≥99.999% (base métaux)
Acide nitrique
Purity: 99.999% CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.41 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 121° Solubility: Very soluble in water and ether. Decomposes in alcohol Merck Reference: 14,6577 UN No.: 2031 MDL No.: MFCD00011349
In the manufacture of fertilizers and explosives, in organic synthesis, in metallurgy, in photoengraving, in etching steel, in rubber chemicals, and in reprocessing nuclear fuels
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 121 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6577
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité