Acide nitrique 69% NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9607-04EA 98.5 EUR InStock
9607-04 9607-33
Acide nitrique 69% NF, J.T.Baker®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 69.0 - 70.0 %
NF - Assay (as HNO₃) 69.0 - 70.0 %
NF - Clarity and Color Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
NF - Sulfate (SO₄) ≤1 ppm
NF - Iron (Fe) ≤0.2 ppm
NF - Residue on Ignition ≤5 ppm
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232) - Information on elemental impurities for
this product is available on the associated Product Regulatory Data
Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité