Argent nitrate 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF05240.4100EA 413 EUR InStock
KRAF05240.4100 KRAF05240.3100 KRAF05240.0700 KRAF05240.5120 KRAF05240.1700 KRAF05240.2700 KRAF05240.5400
Argent nitrate 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité