Acide nitrique 69%, ARISTAR® pour analyses de traces
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
450041MEA 135 EUR InStock
450041M 450042N 450043X
Acide nitrique 69%, ARISTAR® pour analyses de traces
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 120.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 68.5 - 69.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 ppm
Si (as silicate) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
As + Sb (as As) Max. 0.005 ppm
Ag (Silver) Max. 0.005 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.020 ppm
Au (Gold) Max. 0.005 ppm
B (Boron) Max. 0.005 ppm
Ba (Barium) Max. 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.005 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.005 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.005 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.010 ppm
Cu (Copper) Max. 0.005 ppm
Fe (Iron) Max. 0.020 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.020 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.010 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.001 ppm
In (Indium) Max. 0.010 ppm
K (Potassium) Max. 0.010 ppm
Li (Lithium) Max. 0.005 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.010 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.050 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Pt (Platinum) Max. 0.005 ppm
Sn (Tin) Max. 0.020 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.005 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.005 ppm
V (Vanadium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.010 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.005 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité