Argent nitrate 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
05253.3100 05253.4100 05253.0700 05253.1700 05253.2700
KRAF05253.3100EA 286 EUR InStock
KRAF05253.3100 KRAF05253.4100 KRAF05253.0700 KRAF05253.1700 KRAF05253.2700
Argent nitrate 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité