Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
7147.1000EA 0 EUR InStock
7147.1000 7147.2500
Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitable for COD determination passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité