Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Sulfate d'Argent
ROTHX870.1EA 88.9 EUR InStock
ROTHX870.1
Argent sulfate 10 g/l dans l'acide sulfurique
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité