Argent sulfate 6,6 g/l dans l'acide sulfurique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sulfate d'Argent
7641.2500EA 0 EUR InStock
7641.2500
Argent sulfate 6,6 g/l dans l'acide sulfurique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité