Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08879.1003EA 56.9 EUR InStock
1.08879.1003 1.08879.1000
Zinc sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, Titripur® Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Zinc sulfate
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité