Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
R034EA 172 EUR InStock
R034
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité