Acide sulfurique 40% pour déterminer le métabolisme des gaz selon Knipping
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
10737.4700 10737.3700
KRAF10737.4700EA 96.2 EUR InStock
KRAF10737.4700 KRAF10737.3700
Acide sulfurique 40% pour déterminer le métabolisme des gaz selon Knipping
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité