Acide sulfurique 40%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.09286.2500EA 99.7 EUR InStock
1.09286.2500 1.09286.9999
Acide sulfurique 40%, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -68 °C
Boiling Point 119 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité