Acide sulfurique 50% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03768.5020 03768.7020
KRAF03768.5020EA 0 EUR InStock
KRAF03768.5020 KRAF03768.7020
Acide sulfurique 50% pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité