Acide sulfurique 93-98%, Qualité environnementale
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
38751.AP 38751.K4
38751.APEA 162 EUR InStock
38751.AP 38751.K4
Acide sulfurique 93-98%, Qualité environnementale
Acide sulfurique
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8974
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité