Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 93-98%, Qualité environnementale plus

Fournisseur: Thermo Scientific

38752.APEA 910 EUR InStock
38752.AP 38752.AK
Acide sulfurique 93-98%, Qualité environnementale plus
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,84
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité