Potassium iodure 40 g/l en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Iodure de potassium
26852.293EA 55.2 EUR InStock
26852.293
Potassium iodure 40 g/l en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 40 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité