Potassium hydroxyde 100 g/l en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
03146.3000 03146.5020 03146.6020
KRAF03146.3000EA 56.3 EUR InStock
KRAF03146.3000 KRAF03146.5020 KRAF03146.6020
Potassium hydroxyde 100 g/l en solution aqueuse, très pur
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité