Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
10979.K2 10979.AP
10979.K2EA 86.4 EUR InStock
10979.K2 10979.AP
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
MW: 56,11 g/mol
Densité: 1.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité