Potassium hydroxyde 40% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05056.3000 05056.5020 05056.7020 05056.4000 05056.6020
KRAF05056.3000EA 56.3 EUR InStock
KRAF05056.3000 KRAF05056.5020 KRAF05056.7020 KRAF05056.4000 KRAF05056.6020
Potassium hydroxyde 40% en solution aqueuse, très pur
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité