Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse pour la détermination du CO₂ selon Orsat
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05090.3000 05090.5020 05090.6020
KRAF05090.3000EA 35.7 EUR InStock
KRAF05090.3000 KRAF05090.5020 KRAF05090.6020
Potassium hydroxyde 47% en solution aqueuse pour la détermination du CO₂ selon Orsat
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité