Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35621.AP 35621.K2
35621.APEA 54.3 EUR InStock
35621.AP 35621.K2
Potassium hydroxyde 50% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formule: KOH
Densité: 1.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité