L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 30% (p/p) 40% (p/v) en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
Fournisseur: REAGECON
Danger
Synonyms: Caustic soda
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 151 EUR InStock
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Sodium hydroxyde 30% (p/p) 40% (p/v) en solution aqueuse pour contôle de l'azote par Kjeldahl
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité