L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Baryum chlorure 10% w/v aqueous solution
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
35584.AP 35584.K2
35584.APEA 59.1 EUR InStock
35584.AP 35584.K2
Baryum chlorure 10% w/v aqueous solution
Baryum chlorure
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formule: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 963
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité