Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de baryum
164735PEA 91.6 EUR InStock
164735P
Baryum chlorure 10% en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (M/V) 9,95 - 10,00 %
pH (25°C) 6,5 - 7,5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité