Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) 1.5 M dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
176610010 176610500 176612500 176610025
ACRO176610010EA 432 EUR InStock
ACRO176610010 ACRO176610500 ACRO176612500 ACRO176610025
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) 1.5 M dans l'eau
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Densité: 0.995 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
Titration with HCl 38 to 42 %
Solubility (5% in water) Clear colorless
Specific optical rotation +20.0° to +24.0° (20°C, 589 nm) (c=1%, water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité