Tétrabutylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5026.1 5026.2
ROTH5026.1EA 27.9 EUR InStock
ROTH5026.1 ROTH5026.2
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% en solution aqueuse
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité