Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hydroxyde de tétraéthylammoniumHydroxyde de tetrylammonium
MOLE25567988EA 0 EUR InStock
MOLE25567988
Tétraéthylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse
Tétraéthylammonium hydroxyde
Formule: C₈H₂₁NO
MW: 147,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009024
Numéro CAS: 77-98-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité