Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux), Qualité électronique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
20932.AK 20932.K2
20932.AKEA 58.1 EUR InStock
20932.AK 20932.K2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux), Qualité électronique
Tétraméthylammonium hydroxyde
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Density: 1.016 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: ca 102° Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formule: C₄H₁₃NO
Point d'ébullition: ∼102 °C
Densité: 1.016
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité