Tétraméthylammonium hydroxyde 5% en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de tétraméthylammonium
28561.187EA 0 EUR InStock
28561.187
Tétraméthylammonium hydroxyde 5% en solution aqueuse
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
MW: 91,15 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008280
ONU: 1835
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité