Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium fluorure 30% en solution aqueuse pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Fluoroammonium

17738.2000 17738.3000 17738.5020
KRAF17738.2000EA 141 EUR InStock
KRAF17738.2000 KRAF17738.3000 KRAF17738.5020
Ammonium fluorure 30% en solution aqueuse pour analyses
Ammonium fluorure


Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité