Ammonium fluorure 30% en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Synonyms: Fluorure d'ammonium
HACH2305726EA 35.8 EUR InStock
HACH2305726
Ammonium fluorure 30% en solution aqueuse
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité