Ammoniaque 10%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
190064VEA 56.6 EUR InStock
190064V VWRC190065W 190063U
Ammoniaque 10%, AnalaR NORMAPUR®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Densité: 0.957 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 10.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO₄ (Phosphate) Max. 0.1 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité